3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502153-1G PC502153-250MG PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA 55.5 EUR
APOSPC502153-1G APOSPC502153-250MG APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448293
CAS nummer: 28186-62-1