4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502154-1G PC502154-250MG PC502154-5G
APOSPC502154-1GEA 201 EUR
APOSPC502154-1G APOSPC502154-250MG APOSPC502154-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30183258
CAS nummer: 1917307-72-2