3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502155-1G PC502155-250MG
APOSPC502155-1GEA 658 EUR
APOSPC502155-1G APOSPC502155-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17169029
CAS nummer: 1378491-35-0