Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502192-1G PC502192-250MG
APOSPC502192-1GEA 152 EUR
APOSPC502192-1G APOSPC502192-250MG
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₄·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112714
CAS nummer: 2126821-95-0