5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502194-100MG PC502194-250MG PC502194-1G
APOSPC502194-100MGEA 205 EUR
APOSPC502194-100MG APOSPC502194-250MG APOSPC502194-1G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847161
CAS nummer: 1214364-36-9