Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502198-1G PC502198-250MG PC502198-5G
APOSPC502198-1GEA 336 EUR
APOSPC502198-1G APOSPC502198-250MG APOSPC502198-5G
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate
Formule: C₈H₆BF₆·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18712965
CAS nummer: 1494466-25-9