2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 354 EUR
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18089307
CAS nummer: 1263377-64-5