2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502201-1G PC502201-250MG
APOSPC502201-1GEA 723 EUR
APOSPC502201-1G APOSPC502201-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28738353
CAS nummer: 1807187-83-2