5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502205-1G PC502205-250MG PC502205-5G
APOSPC502205-1GEA 526 EUR
APOSPC502205-1G APOSPC502205-250MG APOSPC502205-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃BrF₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28738216
CAS nummer: 1804896-67-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable