2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502206-1G PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA 614 EUR
APOSPC502206-1G APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723445
CAS nummer: 2149591-28-4