1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 36.6 EUR
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₄BrF₅O
Kookpunt: 91…91 °C (50 mm Hg)
Dichtheid: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040941
CAS nummer: 56425-85-5