Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502211-1G PC502211-250MG
APOSPC502211-1GEA 548 EUR
APOSPC502211-1G APOSPC502211-250MG
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₅·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18861751
CAS nummer: 1632070-90-6