3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502222-1G PC502222-250MG PC502222-5G
APOSPC502222-1GEA 249 EUR
APOSPC502222-1G APOSPC502222-250MG APOSPC502222-5G
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃IO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25967134
CAS nummer: 775330-11-5