2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 570 EUR
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₅
MW: 251.116 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730319
CAS nummer: 2149597-24-8