3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502224-1G PC502224-250MG PC502224-5G
APOSPC502224-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502224-1G APOSPC502224-250MG APOSPC502224-5G
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730320
CAS nummer: 2149601-02-3