5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50223-100MG PC50223-1G PC50223-250MG
APOSPC50223-100MGEA 135 EUR
APOSPC50223-100MG APOSPC50223-1G APOSPC50223-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08544284
CAS nummer: 215788-34-4