5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502237-1G PC502237-250MG PC502237-5G
APOSPC502237-1GEA 511 EUR
APOSPC502237-1G APOSPC502237-250MG APOSPC502237-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28740802
CAS nummer: 1805580-19-1