2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 614 EUR
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11656151
CAS nummer: 1208076-36-1