2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502252-1G PC502252-250MG PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA 476 EUR
APOSPC502252-1G APOSPC502252-250MG APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₅FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545737
CAS nummer: 137338-08-0