3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 431 EUR
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₅FO
MW: 148.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730328
CAS nummer: 1851952-10-7