2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50227-1G PC50227-250MG PC50227-5G
APOSPC50227-1GEA 86.2 EUR
APOSPC50227-1G APOSPC50227-250MG APOSPC50227-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396999
CAS nummer: 345963-95-3