3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502272-1G PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA 1100 EUR
APOSPC502272-1G APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25476827
CAS nummer: 1803571-23-4