2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502274-1G PC502274-500MG
APOSPC502274-1GEA 461 EUR
APOSPC502274-1G APOSPC502274-500MG
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195.018 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28133674
CAS nummer: 1806353-99-0