4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 476 EUR
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26032776
CAS nummer: 1551793-37-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable