4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 146 EUR
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Formule: C₁₀H₆BrF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29761120
CAS nummer: 2089319-24-2