2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502288-1G PC502288-250MG PC502288-5G
APOSPC502288-1GEA 36.6 EUR
APOSPC502288-1G APOSPC502288-250MG APOSPC502288-5G
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751763
CAS nummer: 92821-83-5