2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC50229-1G PC50229-250MG PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA 84.7 EUR
APOSPC50229-1G APOSPC50229-250MG APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09032899
CAS nummer: 914224-31-0