2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenacyl bromide
PC50232-1G PC50232-250MG
APOSPC50232-1GEA 497 EUR
APOSPC50232-1G APOSPC50232-250MG
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3-bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₄Br₂ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28733989
CAS nummer: 1804382-39-5
UN: 3261
ADR: 8,III