2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502321-1G PC502321-250MG PC502321-5G
APOSPC502321-1GEA 176 EUR
APOSPC502321-1G APOSPC502321-250MG APOSPC502321-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.552 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525492
CAS nummer: 1204296-03-6