2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502325-1G PC502325-250MG PC502325-5G
APOSPC502325-1GEA 281 EUR
APOSPC502325-1G APOSPC502325-250MG APOSPC502325-5G
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07847871
CAS nummer: 135206-83-6