2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502332-1G PC502332-250MG PC502332-5G
APOSPC502332-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502332-1G APOSPC502332-250MG APOSPC502332-5G
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392394
CAS nummer: 104384-69-2