2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502334-1G PC502334-250MG PC502334-5G
APOSPC502334-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502334-1G APOSPC502334-250MG APOSPC502334-5G
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11182341
CAS nummer: 186036-04-4