3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502336-1G PC502336-250MG PC502336-5G
APOSPC502336-1GEA 563 EUR
APOSPC502336-1G APOSPC502336-250MG APOSPC502336-5G
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₃F₄NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580776
CAS nummer: 206546-18-1