3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 477 EUR
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20723017
CAS nummer: 206546-19-2