2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502341-1G PC502341-250MG PC502341-5G
APOSPC502341-1GEA 443 EUR
APOSPC502341-1G APOSPC502341-250MG APOSPC502341-5G
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
2-Bromo-3',4'-difluoropropiophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
MW: 249.052 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11182355
CAS nummer: 23384-75-0