3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC502342-1G
PC502342-250MG
PC502342-5G
APOSPC502342-1GEA
49.7
EUR
APOSPC502342-1G
APOSPC502342-250MG
APOSPC502342-5G
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formule:
C₇H₅BrFNO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28739837 CAS nummer: 1807192-67-1 |