3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502347-1G PC502347-5G
APOSPC502347-1GEA 328 EUR
APOSPC502347-1G APOSPC502347-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Formule: C₇HBrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30830098
CAS nummer: 485318-78-3