3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502348-1G PC502348-5G
APOSPC502348-1GEA 281 EUR
APOSPC502348-1G APOSPC502348-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₃Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30830102
CAS nummer: 2149598-68-3