3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502390-1G PC502390-250MG
APOSPC502390-1GEA 525 EUR
APOSPC502390-1G APOSPC502390-250MG
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆FNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12173014
CAS nummer: 577-39-9