4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502404-1G PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA 227 EUR
APOSPC502404-1G APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185554
CAS nummer: 205533-31-9