3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502415-1G PC502415-250MG PC502415-5G
APOSPC502415-1GEA 497 EUR
APOSPC502415-1G APOSPC502415-250MG APOSPC502415-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756730
CAS nummer: 1260825-79-3