3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502418-1G PC502418-5G
APOSPC502418-1GEA 233 EUR
APOSPC502418-1G APOSPC502418-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30830100
CAS nummer: 1296310-72-9