3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502419-10G PC502419-1G PC502419-5G
APOSPC502419-10GEA 713 EUR
APOSPC502419-10G APOSPC502419-1G APOSPC502419-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25956267
CAS nummer: 118829-12-2