3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502426-1G PC502426-250MG
APOSPC502426-1GEA 1100 EUR
APOSPC502426-1G APOSPC502426-250MG
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
3,6-Difluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28789179
CAS nummer: 1582732-86-2