2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502428-1G PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA 628 EUR
APOSPC502428-1G APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561151
CAS nummer: 1309597-49-6