2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502434-1G PC502434-25G PC502434-5G
APOSPC502434-1GEA 45.4 EUR
APOSPC502434-1G APOSPC502434-25G APOSPC502434-5G
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062425
CAS nummer: 886502-80-3