3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 614 EUR
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23132693
CAS nummer: 1374772-55-0