1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502465-1G PC502465-5G PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA 220 EUR
APOSPC502465-1G APOSPC502465-5G APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22551456
CAS nummer: 1129541-09-8