3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502471-1G PC502471-250MG PC502471-5G
APOSPC502471-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502471-1G APOSPC502471-250MG APOSPC502471-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561159
CAS nummer: 2244085-97-8