3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502486-1G PC502486-250MG PC502486-5G
APOSPC502486-1GEA 70.1 EUR
APOSPC502486-1G APOSPC502486-250MG APOSPC502486-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅NO
MW: 223.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28791014
CAS nummer: 1803789-95-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III